Learn More
Carbonate de potassium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15604410
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Qualité réactif, ≥ 98 %, poudre, −325 mesh
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium carbonate