Learn More
Carbonate de potassium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15684400
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Qualité réactif, ≥ 98 %, poudre, −325 mesh
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Quantité 12 kg
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif