Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Conçues en porcelaine émaillée pour une excellente résistance thermique et chimique. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ disposent d’un réservoir solide pour l’évaporation des excès de solvants et la production d’une solution concentrée ou d’un précipité solide.
9.65€ - 31.20€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
À utiliser avec (application) | Laboratoires |
Finition intérieure | Vitré |
Code produit | Marque | Forme du fond | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme du fond | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10494531
|
Haldenwanger™
888/4 |
Plat | 100 mm | 20 mm |
19.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10260011
|
Haldenwanger™
888/2 |
Plat | 80 mm | 16 mm |
14.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10483381
|
Haldenwanger™
109/5 |
Rond | 125 mm | 50 mm |
31.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10269530
|
Haldenwanger™
109/000 |
Rond | 63 mm | 25 mm |
9.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10128160
|
Haldenwanger™
109/00 |
Rond | 70 mm | 28 mm |
13.09€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10443001
|
Haldenwanger™
109/0 |
Rond | 80 mm | 32 mm |
12.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponibles en forme peu profonde et semi-peu profonde
- Modèles de 175 ml émaillés, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
Spécification
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Vitré |
Rond | |
Laboratoires |