Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Conçues en porcelaine émaillée pour une excellente résistance thermique et chimique. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ disposent d’un réservoir solide pour l’évaporation des excès de solvants et la production d’une solution concentrée ou d’un précipité solide.
Marque: Haldenwanger™ 109/000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en forme peu profonde et semi-peu profonde
- Modèles de 175 ml émaillés, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
Spécification
Rond | |
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Vitré | |
63 mm |
35 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
25 mm |