Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Conçues en porcelaine émaillée pour une excellente résistance thermique et chimique. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ disposent d’un réservoir solide pour l’évaporation des excès de solvants et la production d’une solution concentrée ou d’un précipité solide.
Marque:  Haldenwanger™ 109/0
Code produit. 10443001
  • 14.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles en forme peu profonde et semi-peu profonde
  • Modèles de 175 ml émaillés, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
Spécification
Spécification
Rond
Porcelaine
Capsule d’évaporation
Vitré
80 mm
75 ml
Rond
Laboratoires
32 mm