Learn More
Haldenwanger™ Casseroles en porcelaine
38.20€ - 94.30€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10751562
|
Haldenwanger™
17/2 |
500 mL |
94.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10220961
|
Haldenwanger™
17/0 |
220 ml | |||||||
10701392
|
Haldenwanger™
17/000 |
140 ml | |||||||
Spécification
Porcelaine | |
Rond | |
Casserole |