Learn More
Haldenwanger™ Casseroles en porcelaine
Marque: Haldenwanger™ 17/2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
500 mL | |
Rond | |
2 | |
127 mm |
Porcelaine | |
Casserole | |
70 mm |