Learn More
Haldenwanger™ Casseroles en porcelaine
Marque:  Haldenwanger™ 17/0
Code produit. 10220961
  • 45.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Spécification
220 ml
Rond
56 mm
Porcelaine
Casserole
100 mm