Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
5.98€ - 162.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PPCO |
Stérilité | Non-sterile |
Matériau du bouchon | PPCO |
Type de bouchon | À vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11917934
|
Fisherbrand™
300111-0001 |
30 ml | 28 mm | ||||||
11927934
|
Fisherbrand™
300111-0002 |
60 ml | 33 mm |
63.35€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12642405
|
Fisherbrand™
300111-0002 |
60 ml | 33 mm | ||||||
12662405
|
Fisherbrand™
300111-0004 |
125 ml | 38 mm | ||||||
11937934
|
Fisherbrand™
300111-0004 |
125 ml | 38 mm |
95.15€
72 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947934
|
Fisherbrand™
300111-0008 |
250 ml | 45 mm |
127.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11927924
|
Fisherbrand™
300111-0016 |
500 ml | 55 mm |
139.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11957904
|
Fisherbrand™
300111-0032 |
1000 ml | 65 mm |
162.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
- Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
- Température de fragilité de 0°C (32°F)
- Parois rigides
- Excellente résistance chimique
- Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
Spécification
Translucide | |
Non-sterile | |
À vis |
PPCO | |
PPCO |