Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
116.06 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21754" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis sans revêtement en PP
Description
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
- Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
- Température de fragilité de 0°C (32°F)
- Parois rigides
- Excellente résistance chimique
- Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
Spécification
32 oz, 1000 ml | |
32 oz | |
PPCO | |
65 mm | |
Oui | |
Large | |
Sans joint | |
65 mm |
1000 ml | |
Translucide | |
Non stériles | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 | |
Autoclavable | |
Flacon à col large | |
PPCO | |
Bouchon à vis |