Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
Marque: Fisherbrand™ 300111-0001
Includes: Bouchons à vis sans revêtement en PP
Description
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
- Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
- Température de fragilité de 0°C (32°F)
- Parois rigides
- Excellente résistance chimique
- Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
Spécification
1 oz, 30 ml | |
1 oz | |
PPCO | |
28 mm | |
28 mm |
30 ml | |
Translucide | |
Non-sterile | |
PPCO | |
À vis |