Learn More
Masterflex™ Raccord de compression en T en PP
Connectez des systèmes de tubulure rigide à l’aide de ces connecteurs en T. Les raccords de compression en T en PP forment un joint étanche et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
37.85€ - 153.00€
Spécification
Type de produit | Raccord de compression |
---|---|
Matériau | PP |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0deg;C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Pression maximale | 220°psi |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11781889
|
Masterflex™
06382-40 |
Tubulure de D.E. 1/2 po |
153.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761759
|
Masterflex™
06382-10 |
Tubulure de D.E. 1/4 po | |||||||
11751759
|
Masterflex™
06382-05 |
Tubulure de D.E. 1/8 po | |||||||
11791879
|
Masterflex™
06382-30 |
Tubulure de D.E. 3/8 po | |||||||
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
0deg;C | |
220°psi |
PP | |
10/boîte | |
100°C |