Learn More
Masterflex™ Raccord de compression en T en PP
Connectez des systèmes de tubulure rigide à l’aide de ces connecteurs en T. Les raccords de compression en T en PP forment un joint étanche et résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
Marque: Masterflex™ 06382-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assemblez les raccords sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre.- Excellente résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 25 °C
- Utilisable de 0 à 100 °C
- Stérilisation : Oxyde d’éthylène (OEt)
Spécification
Raccord de compression | |
Tubulure de D.E. 3/8 po | |
10/boîte | |
220°psi |
PP | |
0deg;C | |
Orifice de 1/4 po ; 1-15/16 x 1-3/8 po | |
100°C |