Learn More
Mutexil™ Blouse de laboratoire en polypropylène
Portez une blouse de laboratoire en polypropylène Mutexil™ en laboratoire. La blouse est fabriquée en PP et disponible en plusieurs tailles.
94.80€ - 117.00€
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | PP |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705423
|
Mutexil™
4574713 |
XL | Blue |
116.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750144
|
Mutexil™
4180171-XXL |
2XL | Blanc | ||||||
11765413
|
Mutexil™
4180171-XL |
XL | Blanc |
117.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790514
|
Mutexil™
4180171-XXXL |
3XL | Blanc | ||||||
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
General Purpose Lab Coat | |
PP | |
Oui | |
2 |
Unisex | |
Élastique | |
Stérile | |
Pour les environnements non dangereux où la fréquence de changement de vêtements est élevée |