Learn More
Mutexil™ Blouse de laboratoire en polypropylène
Code produit. 11790514
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Couleur:
Blanc
Bleu
Portez une blouse de laboratoire en polypropylène Mutexil™ en laboratoire. La blouse est fabriquée en PP et disponible en plusieurs tailles.
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches
  • Jetable
  • PP, 40 g/m2
  • Pour l’entretien, les visites sur site de production
  • Pour les environnements non dangereux
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau PP
Couleur Blanc
Type de manchette Élastique
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Nbre de poches 2
À utiliser avec (application) Pour les environnements non dangereux où la fréquence de changement de vêtements est élevée