Learn More
Mutexil™ Blouse de laboratoire en polypropylène
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Couleur:
Blanc
Blue
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches
- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | 2XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Nbre de poches | 2 |
À utiliser avec (application) | Pour les environnements non dangereux où la fréquence de changement de vêtements est élevée |