Learn More
Kartell™ Robinets d’arrêt à alésage droit Plastilab™
Conçus pour les liquides et gaz sous basse pression ou faible vide.
3.05€ - 23.65€
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10564471
|
Kartell™
0037100 |
Dia. ext. nominal : 10 mm | 7 mm |
23.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10091051
|
Kartell™
0037900 |
Dia. ext. nominal : 15 mm | 12,7 mm |
18.75€
10 pièces |
N/A | ||||
12388249
|
Kartell™
0037400 |
Dia. ext. nominal : 8 mm | 4.9 mm |
3.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10603282
|
Kartell™
0037600 |
Dia. ext. nominal : 13 mm | 10,9 mm |
21.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Corps en PEHD raccordé au robinet en PP
- Pression de fonctionnement de 0,5 bar
Spécification
Polypropylène, HDPE |