Learn More
Kartell™ Robinets d’arrêt à alésage droit Plastilab™
Conçus pour les liquides et gaz sous basse pression ou faible vide.
Marque:  Kartell™ 0037600
Code produit. 10603282
  • 21.75€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Corps en PEHD raccordé au robinet en PP
  • Pression de fonctionnement de 0,5 bar
Spécification
Spécification
10,9 mm
PP, HDPE
Dia. ext. nominal : 13 mm