Learn More
Kartell™ Robinets d’arrêt à alésage droit Plastilab™
Conçus pour les liquides et gaz sous basse pression ou faible vide.
Marque:  Kartell™ 0037900
Code produit. 10091051
  • 19.25€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Corps en PEHD raccordé au robinet en PP
  • Pression de fonctionnement de 0,5 bar
Spécification
Spécification
12,7 mm
Polypropylène et PEHD, HDPE
Dia. ext. nominal : 15 mm