Learn More
VITLAB™ Pissettes à col large VITsafe™ 500 ml
Symboles de sécurité et autres informations importantes imprimés de façon durable pour une sécurité optimale en laboratoire. Les pissettes à col large Vitlab™ VITsafe™ sont dotées d’un bouchon ventilé à code couleur qui facilite l’identification visuelle des milieux.
63.30€ - 148.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
---|---|
Certifications/Conformité | Directive (CE) N 1272/2008 (SGH) |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 166 mm |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Matériau | Description | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Description | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15742056
|
VITLAB™
1352819 |
PEBD | Mentions légales : Eau distillée | Bleu |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15752056
|
VITLAB™
1352839 |
PEBD | Mentions légales : Méthanol | Vert |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15762056
|
VITLAB™
1352849 |
PEBD | Mentions légales : Isopropanol | Jaune |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15772056
|
VITLAB™
1352859 |
PEBD | Mentions légales : Acétate déthyle | Rouge |
148.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15782056
|
VITLAB™
1352869 |
PEBD | Mentions légales : Éthanol | Rouge |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15792056
|
VITLAB™
1352879 |
PEBD | Mentions légales : Dichlorométhane | Rouge |
72.95€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15702066
|
VITLAB™
1352889 |
PEBD | Mentions légales : N,N-Diméthylformamide | Rouge |
63.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15742066
|
VITLAB™
1352969 |
PEBD | Mentions légales : Acétonitrile | Rouge |
63.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15732076
|
VITLAB™
1452829 |
PEBD | Mentions légales : Acétone | Rouge |
127.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15732066
|
VITLAB™
1352949 |
PEBD | Mentions légales : Toluène | Rouge |
63.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11997097
|
VITLAB™
1452989 |
Polypropylène | Mentions légales : Méthyléthylcétone (MEK) | Rouge |
143.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqué en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP
- Conforme à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS)
- Marquage :
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
- Jet de pulvérisation précis et reflux du milieu optimisé grâce à l’extrémité continue et finement étirée du tube de pulvérisation
- La conception VENT-CAP permet d’éviter presque toutes les surpressions statiques, ce qui minimise les risques de fuites ou de versement involontaire
Spécification
500 ml | |
Large | |
PP | |
Ventilé |
Directive (CE) N 1272/2008 (SGH) | |
166 mm | |
76 mm |