Learn More
VITLAB™ Pissettes à col large VITsafe™ 500 ml
Click to view available options
Matériau:
PEBD
Polypropylène
Description:
Mentions légales : Acétate déthyle
Mentions légales : Acétone
Mentions légales : Acétonitrile
Mentions légales : Dichlorométhane
Mentions légales : Eau distillée
Mentions légales : Isopropanol
Mentions légales : Méthanol
Mentions légales : Méthyléthylcétone (MEK)
Mentions légales : N,N-Diméthylformamide
Mentions légales : Toluène
Mentions légales : Éthanol
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Description
- Fabriqué en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP
- Conforme à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS)
- Marquage :
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
- Jet de pulvérisation précis et reflux du milieu optimisé grâce à l’extrémité continue et finement étirée du tube de pulvérisation
- La conception VENT-CAP permet d’éviter presque toutes les surpressions statiques, ce qui minimise les risques de fuites ou de versement involontaire
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Description | Mentions légales : Méthyléthylcétone (MEK) |
À utiliser avec (application) | Enregistrement et stockage |
Comprend | Tube de pulvérisation et mentions légales |
Matériau | Polypropylène |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | Directive (CE) N 1272/2008 (SGH) |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 166 mm |