Learn More
VITLAB™ Pissettes à col large VITsafe™ 500 ml
Code produit. 15752056
Click to view available options
Matériau:
PEBD
Polypropylène
Description:
Mentions légales : Acétate déthyle
Mentions légales : Acétone
Mentions légales : Acétonitrile
Mentions légales : Dichlorométhane
Mentions légales : Eau distillée
Mentions légales : Isopropanol
Mentions légales : Méthanol
Mentions légales : Méthyléthylcétone (MEK)
Mentions légales : N,N-Diméthylformamide
Mentions légales : Toluène
Mentions légales : Éthanol
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Symboles de sécurité et autres informations importantes imprimés de façon durable pour une sécurité optimale en laboratoire. Les pissettes à col large Vitlab™ VITsafe™ sont dotées d’un bouchon ventilé à code couleur qui facilite l’identification visuelle des milieux.
  • Fabriqué en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP
  • Conforme à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS)
  • Marquage :
    • Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
    • Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
    • Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
  • Jet de pulvérisation précis et reflux du milieu optimisé grâce à l’extrémité continue et finement étirée du tube de pulvérisation
  • La conception VENT-CAP permet d’éviter presque toutes les surpressions statiques, ce qui minimise les risques de fuites ou de versement involontaire
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Description Mentions légales : Méthanol
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Vert
Certifications/Conformité Directive (CE) N  1272/2008 (SGH)
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 166 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Ventilé