Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène pour cryoboîtes
Un accessoire de stockage et transport en toute sécurité des matériaux à congélation profonde.
2.73€ - 15.96€
Spécification
Couleur | White |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Type | Insert Grid |
Quantité | 5/pk |
Température de tenue (métrique) | −90° to +121°C |
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de − 90° à + 121°C
- Les séparateurs sont amovibles pour une plus grande flexibilité
- Fournis par boîtes de 5
Spécification
White | |
Insert Grid | |
−90° to +121°C |
Polypropylene | |
5/pk | |
133 x 133 x 30 mm |