Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène pour cryoboîtes
Un accessoire de stockage et transport en toute sécurité des matériaux à congélation profonde.
Marque: Ratiolab™ 5220103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de − 90° à + 121°C
- Les séparateurs sont amovibles pour une plus grande flexibilité
- Fournis par boîtes de 5
Spécification
White | |
Insert Grid | |
5/pk | |
−90° to +121°C |
Polypropylene | |
Storage/transport of deep freeze samples | |
9 x 9 | |
133 x 133 x 30 mm |