Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène pour cryoboîtes
Un accessoire de stockage et transport en toute sécurité des matériaux à congélation profonde.
Marque: Ratiolab™ 5220104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de −90° à +121°C
- Les séparateurs sont amovibles pour une plus grande flexibilité
- Fournis en paquets de 5
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Stockage et transport d'échantillons surgelés | |
-90°C | |
10 x 10 | |
133 x 133 x 30 mm | |
133 mm |
Polypropylène | |
Séparateur | |
121°C | |
5/boîte | |
-90°C à +121°C | |
133 mm | |
30 mm |