Learn More
Kartell™ Flacons gradués à col large en polypropylène
Fabriqués en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure. Les flacons à col large gradués en polypropylène Kartell™ ont un col large pour faciliter le remplissage et la vidange d’échantillons liquides ou en poudre.
1.95€ - 70.40€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Certifications/Conformité | DIN 13316 et 168 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) intérieur de col | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Diamètre (métrique) intérieur de col | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10727195
|
Kartell™
0162300 |
100 ml | GL32 | 24 mm | 20 ml |
1.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10205381
|
Kartell™
0162700 |
500 ml | GL45 | 38mm | 100 ml |
60.95€
25 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10643092
|
Kartell™
0162900 |
1000 ml | GL 63 | 55 mm | 100 ml |
70.40€
17 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11334435
|
Kartell™
0163100 |
2000 ml | GL 63 | 55mm | 100 ml |
9.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
En PP pour une excellente stabilité chimique et thermique.Le col large des pissettes graduées en PP Kartell™ facilite le remplissage et le vidage d’échantillons liquides ou poudreux.
- Autoclavables
- Flacons robustes à parois épaisses
- Le filetage du col long assure une fermeture étanche
- Conforme aux normes DIN 13316 et 168
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
PP | |
DIN 13316 et 168 | |
Autoclavable |
1/boîte | |
Oui | |
Large |