Learn More
Kartell™ Flacons gradués à col large en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
GL32
GL45
GL 63
Diamètre (métrique) intérieur de col:
24 mm
38mm
55mm
55 mm
Graduations:
20 ml
100 ml
Description
En PP pour une excellente stabilité chimique et thermique.Le col large des pissettes graduées en PP Kartell™ facilite le remplissage et le vidage d’échantillons liquides ou poudreux.
- Autoclavables
- Flacons robustes à parois épaisses
- Le filetage du col long assure une fermeture étanche
- Conforme aux normes DIN 13316 et 168
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 38mm |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 1/boîte |
Graduations | 100 ml |
Certifications/Conformité | DIN 13316 et 168 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |