Learn More
Kartell™ Flacons gradués à col large en polypropylène
Code produit. 10643092
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
GL32
GL45
GL 63
Diamètre (métrique) intérieur de col:
24 mm
38mm
55mm
55 mm
Graduations:
20 ml
100 ml
Fabriqués en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure. Les flacons à col large gradués en polypropylène Kartell™ ont un col large pour faciliter le remplissage et la vidange d’échantillons liquides ou en poudre.
En PP pour une excellente stabilité chimique et thermique.Le col large des pissettes graduées en PP Kartell™ facilite le remplissage et le vidage d’échantillons liquides ou poudreux.
  • Autoclavables
  • Flacons robustes à parois épaisses
  • Le filetage du col long assure une fermeture étanche
  • Conforme aux normes DIN 13316 et 168
  • Adaptés aux denrées alimentaires 
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Diamètre (métrique) intérieur de col 55 mm
Matériau PP
Nb par paquet 1/boîte
Graduations 100 ml
Certifications/Conformité DIN 13316 et 168
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 206 mm
Type de produit Flacon gradué à col large
Hauteur (impériale) 8,11 in
Taille du bouchon GL 63