Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
Facilitates precise and easy pouring in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Polypropylene Graduated Beakers provide excellent chemical resistance.
40.80€ - 158.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13168089
|
Hirschmann™
7600280 |
100 mL |
64.80€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10600132
|
Hirschmann™
7600286 |
250 mL |
57.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489631
|
Hirschmann™
7600290 |
500 mL |
61.80€
12 pièces |
N/A | |||||
10620702
|
Hirschmann™
7600293 |
1000 mL |
40.80€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10545341
|
Hirschmann™
7600294 |
2000 mL |
73.25€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10184471
|
Hirschmann™
7600296 |
3000 mL |
97.50€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10246391
|
Hirschmann™
7600297 |
5000 mL |
158.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With spout
- Translucent
- Moulded, blue graduation
Spécification
Translucide | |
Polypropylène | |
Bécher | |
Oui |