Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Description
- Fabrication en polypropylène
- Avec bec verseur
- Translucide
- Moulé, avec graduation en bleu
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | Polypropylène |
Hauteur (métrique) | 120mm |
Incréments | 5 ml |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |