Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Graduated Beakers
Code produit. 10184471
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Facilitates precise and easy pouring in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Polypropylene Graduated Beakers provide excellent chemical resistance.
  • Fabrication en polypropylène
  • Avec bec verseur
  • Translucide
  • Moulé, avec graduation en bleu
Spécification
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 3000 mL
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 242mm
Incréments 50 ml
Type Bécher
Graduated Oui