Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés antimicrobiens en polypropylène
Ces raccords cannelés uniques offrent une protection en argent naturel pour le raccordement dans les applications où la croissance des microorganismes est probable. Grâce à la technologie AgION™, les raccords inhibent la croissance des microorganismes à la surface du raccord.
21.05€ - 147.00€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | PP |
Propriétés de résistance | Croissance microbienne |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
Couleur | Bleu clair |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Taille du port | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13243789
|
Masterflex™
06368-22 |
Tubulure de 1/4 po de dia. int. | Orifice de 3,43mm | Y | |||||
12557386
|
Masterflex™
06368-18 |
Tubulure de 1/8 po de dia. int. | Orifice de 1,68 mm | Y | |||||
11750339
|
Masterflex™
06368-19 |
Tubulure de 3/16 po de dia. int. | Orifice de 2,9mm | Y | |||||
12567386
|
Masterflex™
06368-24 |
Tubulure de 3/8 po de dia. int. | Orifice de 6,22mm | Y |
61.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11720339
|
Masterflex™
06368-07 |
Tubulure de 1/2 po de dia. int. | Orifice de 9,1 mm | Droit | |||||
11700339
|
Masterflex™
06368-04 |
Tubulure de 1/4 po de dia. int. | Orifice de 3,56 mm | Droit |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11710339
|
Masterflex™
06368-06 |
Tubulure de 3/8 po de dia. int. | Orifice de 6,35 mm | Droit | |||||
Description
- Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures
- Conforme aux normes EPA
- Conforme aux normes NSF 51, 61 et de la FDA
- La protection en argent n'est pas sensible à la température et reste efficace au fil du temps
- Le traitement de l’argent ne contaminera pas votre échantillon
- Glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- En PP
- Méthode de stérilisation de l’oxyde d’éthylène (OEt) ou des rayons gamma
- Disponible en plusieurs formes, droite ou en Y
Spécification
Raccords cannelés | |
Croissance microbienne | |
Bleu clair |
PP | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
30 psi (2 bar) |