Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés antimicrobiens en polypropylène
Ces raccords cannelés uniques offrent une protection en argent naturel pour le raccordement dans les applications où la croissance des microorganismes est probable. Grâce à la technologie AgION™, les raccords inhibent la croissance des microorganismes à la surface du raccord.
Marque: Masterflex™ 06368-24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures
- Conforme aux normes EPA
- Conforme aux normes NSF 51, 61 et de la FDA
- La protection en argent n'est pas sensible à la température et reste efficace au fil du temps
- Le traitement de l’argent ne contaminera pas votre échantillon
- Glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- En PP
- Méthode de stérilisation de l’oxyde d’éthylène (OEt) ou des rayons gamma
- Disponible en plusieurs formes, droite ou en Y
Spécification
Raccords cannelés | |
Tubulure de 3/8 po de dia. int. | |
Croissance microbienne | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Y | |
30 psi (2 bar) |
PP | |
5/boîte | |
Orifice de 6,22mm | |
11 mm | |
Bleu clair |