Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ OH (Diol)
209.00€ - 214.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 5,5% |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Applications d’antibiotiques, de prostaglandines |
Granulométrie | 45 μm |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10565391
|
Macherey-Nagel™
730053 |
3 ml |
209.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10062921
|
Macherey-Nagel™
730051 |
1 ml | |||||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
45 μm | |
Non |
5,5% | |
Applications d’antibiotiques, de prostaglandines | |
Colonne SPE | |
60 μm |