Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ OH (Diol)
Marque:  Macherey-Nagel™ 730053
Code produit. 10565391
  • 220.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
3 ml
Applications d’antibiotiques, de prostaglandines
Colonne SPE
60 μm
5,5%
SPE
45 μm