Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ OH (Diol)
Marque: Macherey-Nagel™ 730051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
1 ml | |
Antibiotics, Prostaglandins, Applications | |
Colonne SPE | |
60 μm |
5,5% | |
SPE | |
45 μm | |
Non |