Learn More
Ratiolab™ Pointe de pipette E en PP bleu
Utilisez ces pointes de pipettes pour une manipulation des liquides simple et sûre pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette E en PP bleues Ratiolab™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
5.50€ - 43.80€
Spécification
Volume (métrique) | 100 à 1 000 μl |
---|---|
Couleur | Bleu |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (métrique) | 6,9cm |
Certifications/Conformité | CE, IVD |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10789521
|
Ratiolab™
2100610 |
100 à 1 000 μl | En vrac |
15.90€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10169972
|
Ratiolab™
2130612 |
100 à 1000 μl | Portoir |
43.80€
960 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11836943
|
Ratiolab™
2130612 |
100 à 1000 μl | Portoir |
5.50€
120 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéale pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- Manipulation optimale en raison de la forme stable
- Autoclavables
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisé ou non stérile
- Excellente4 transparence et haute qualité des surfaces
- Mouillage résiduel minime
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
Spécification
100 à 1 000 μl | |
Autoclavable | |
CE, IVD | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Bleu | |
6,9cm | |
Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce | |
Pipeteur universel |