Learn More
Ratiolab™ Pointe de pipette E en PP bleu
Utilisez ces pointes de pipettes pour une manipulation des liquides simple et sûre pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette E en PP bleues Ratiolab™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque: Ratiolab™ 2100610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéale pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- Manipulation optimale en raison de la forme stable
- Autoclavables
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisé ou non stérile
- Excellente4 transparence et haute qualité des surfaces
- Mouillage résiduel minime
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
Spécification
100 à 1 000 μl | |
Autoclavable | |
CE, IVD | |
Autoclavable | |
Pipeteur universel |
Bleu | |
6,9cm | |
Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce | |
En vrac | |
Polypropylène |