Learn More
Ratiolab™ Pointe de pipette E en PP bleu
Utilisez ces pointes de pipettes pour une manipulation des liquides simple et sûre pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette E en PP bleues Ratiolab™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque:  Ratiolab™ 2130612
Code produit. 11836943
  • 5.50€ / 120 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéale pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
  • En PP de haute qualité
  • S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
  • Manipulation optimale en raison de la forme stable
  • Autoclavable
  • Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
  • Disponible en version préstérilisé ou non stérile
  • Excellente transparence et haute qualité des surfaces
  • Mouillage résiduel minime
  • Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
  • Volume des pointes axé sur la pratique
Spécification
Spécification
100 à 1000 μl
Autoclavable
CE, IVD
Autoclavable
Pipeteur universel
Bleu
6,9cm
Idéal pour toutes les pipettes disponibles dans le commerce
Portoir
Polypropylène