Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en PP, aliments
Clapet à bille en PP avec filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD.
24.40€ - 38.55€
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17210674
|
Buerkle™
0500-8102 |
Filetage, côté de l’arrivée d’air : Intérieur 0,5 in ; côté de la sortie d’air du filetage : M29 x 1,75, externe |
24.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17220674
|
Buerkle™
0500-8103 |
Filetage, côté de l’arrivée d’air : 0,75 in, intérieur ; côté de la sortie d’air du filetage : M36 x 3, externe |
29.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10294734
|
Buerkle™
0500-8101 |
25 mm |
35.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240674
|
Buerkle™
0500-8202 |
Filetage, côté de l’arrivée d’air : 0,5 in, intérieur ; côté de la sortie d’air du filetage : M29 x 1,75, externe |
27.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17230674
|
Buerkle™
0500-8201 |
Filetage, côté de l’arrivée d’air : 1 in, externe ; côté de la sortie d’air du filetage : M42 x 3, externe |
38.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pression de fonctionnement max. 1 bar (à +20°C)
- Température de fonctionnement max. 100°C
- Adapté à une utilisation alimentaire
Spécification
PP |