Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en PP, aliments
Clapet à bille en PP avec filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD.
Marque:  Buerkle™ 0500-8101
30.14 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10294734
  • 35.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pression de fonctionnement max. 1 bar (à +20°C)
  • Température de fonctionnement max. 100°C
  • Adapté à une utilisation alimentaire
Spécification
Spécification
Polypropylène
10 bar
25 mm
Filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD