Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en PP, aliments
Clapet à bille en PP avec filetage extérieur / intérieur, renforcé de fibre de verre, bille en PP, poignée avec joint torique en NBR sans aliments et joint en PEHD.
Marque: Buerkle™ 0500-8201
33.04 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pression de fonctionnement max. 1 bar (à +20°C)
- Température de fonctionnement max. 100°C
- Adapté à une utilisation alimentaire
Spécification
Clapet à bille | |
1 de chaque | |
Blanc et rouge |
PP | |
Filetage, côté de l’arrivée d’air : 1 in, externe ; côté de la sortie d’air du filetage : M42 x 3, externe |