Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux complets en POM
Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
9.50€
Spécification
Type de produit | Couplage de tuyau |
---|---|
Matériau | POM |
Longueur totale (métrique) | 54 mm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Quantité d’emballage | 1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10096711
|
Buerkle™
8780-1040 |
6,4 mm |
9.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10303433
|
Buerkle™
8780-1060 |
9,5 mm |
9.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En POM.
- Débit maximal possible
- Utilisation facile à une main
- Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
- Pression de fonctionnement à 20 °C : avec vide jusqu'à 10 bar
- Température de fonctionnement comprise entre −40° et +80°C
- Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
- Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Couplage de tuyau | |
54 mm | |
1 | |
Complet, sans soupape | |
80°C |
POM | |
-40°C | |
6,4 mm | |
10 bar |