Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux complets en POM
Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
Marque:  Buerkle™ 8780-1040
8.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10096711
  • 9.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En POM.
  • Débit maximal possible
  • Utilisation facile à une main
  • Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
  • Pression de fonctionnement à 20 °C : avec vide jusqu'à 10 bar
  • Température de fonctionnement comprise entre −40° et +80°C
  • Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
  • Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Spécification
Couplage de tuyau
POM
Tuyau 9,5 mm
1
Complet, sans soupape
80°C
6,4 mm
54 mm
-40°C
6,4 mm
10 bar