Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux complets en POM
Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide. Les coupleurs rapides Buerkle™ sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients et plus encore.
Marque: Buerkle™ 8780-1060
8.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En POM.
- Débit maximal possible
- Utilisation facile à une main
- Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
- Pression de fonctionnement à 20 °C : avec vide jusqu'à 10 bar
- Température de fonctionnement comprise entre −40° et +80°C
- Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
- Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Couplage de tuyau | |
POM | |
Tuyau 6,4 mm | |
1 | |
Complet, sans soupape | |
80°C |
9,5 mm | |
54 mm | |
-40deg;C | |
6,4 mm | |
10 bar |