Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre
58.25€ - 66.05€
Spécification
Certifications/Conformité | ADCF ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; sans phtalates ; USP ; 3A ; FDA ; sans DEHP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PA |
Longueur totale (impériale) | 5 pieds |
Longueur totale (métrique) | 1,5 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11730209
|
Masterflex™
95820-12 |
1,42 mm |
66.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15253295
|
Masterflex™
95820-08 |
0,914 mm |
58.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15173523
|
Masterflex™
95820-07 |
0,76 mm |
58.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
- Forte résistance diélectrique.
- Couleur ambrée claire.
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA.
- Plage de températures : -418 à +896°F (-250 à +480°C)
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
ADCF ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; sans phtalates ; USP ; 3A ; FDA ; sans DEHP | |
PA | |
1,5 m | |
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre. | |
-250deg;C | |
Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, au rayonnement et à l’abrasion ; résistance diélectrique élevée. | |
Ambré clair | |
480°C |
Autoclavables | |
5 pieds | |
0,0508 mm | |
–418deg;F | |
5 pi/boîte. | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma. | |
896°F |