Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre
Marque: Masterflex™ 95820-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
- Forte résistance diélectrique.
- Couleur ambrée claire.
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA.
- Plage de températures : -418 à +896°F (-250 à +480°C)
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
ADCF ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; sans phtalates ; USP ; 3A ; FDA ; sans DEHP | |
1,42 mm | |
1,562 mm | |
1,5 m | |
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre. | |
-250deg;C | |
Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, au rayonnement et à l’abrasion ; résistance diélectrique élevée. | |
Ambré clair | |
896°F |
Autoclavables | |
PA | |
5 pieds | |
0,0508 mm | |
–418deg;F | |
5 pi/boîte. | |
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma. | |
350°psi | |
480°C |