Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre
Marque:  Masterflex™ 95820-07
Code produit. 15173523
  • 58.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, aux rayonnements et à l’abrasion.
  • Forte résistance diélectrique.
  • Couleur ambrée claire.
  • La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA.
  • Plage de températures : -418 à +896°F (-250 à +480°C)
  • Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
ADCF ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; sans phtalates ; USP ; 3A ; FDA ; sans DEHP
0,76 mm
0,965 mm
1,5 m
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre.
-250°C
Excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, au rayonnement et à l’abrasion ; résistance diélectrique élevée.
Ambré clair
896°F
Autoclavable
PA
5 pieds
0,0508 mm
–418deg;F
5 pi/boîte.
Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
550°psi
480°C