Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester
Pour identifier les flacons à température ambiante, congelés ou décongelés avec chevauchement
70.35€ - 146.00€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Type de produit | Étiquette pour imprimante |
Étiquettes par rangée | 1 |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (métrique) | Type d’adhésif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (métrique) | Type d’adhésif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11504274
|
Brady™
710762 |
Blanc | 25,4 x 12,7 mm (l x L) ; 9,53 mm de diamètre | Acrylique, permanent | |||||
11503974
|
Brady™
114754 |
Transparent | 48,26 mm x 15,24 m (l x L) | Acrylique, Permanent | |||||
11553924
|
Brady™
114708 |
Transparent | 25,4 x 15,24 m (l x L) | Acrylique, Permanent | |||||
11518614
|
Brady™
115135 |
Transparent | 9,53 mm x 15,24 m (l x L) | Acrylique, Permanent | |||||
Description
- Adhésif acrylique permanent
- Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
- Finition mate
Spécification
Polyester | |
Étiquette pour imprimante | |
1 |