Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester
Pour identifier les flacons à température ambiante, congelés ou décongelés avec chevauchement
Marque:  Brady™ 710762
Code produit. 11504274
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adhésif acrylique permanent
  • Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
  • Finition mate
Spécification
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 FreezerBondz
Blanc
Polyester
Identification en laboratoire
Rectangle avec coins arrondis
12,70 x 25,40 mm
Acrylique, permanent
Mat
Étiquette pour imprimante
1
25,4 x 12,7 mm (l x L) ; 9,53 mm de diamètre
9,53 mm